Print…
FA-Gly-OH 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR947916-1G OR947916-5G
APOSOR947916-1GEA 190 EUR
APOSOR947916-1G APOSOR947916-5G
FA-Gly-OH 95%
FA-Gly-OH
Fórmula: C₉H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080918
Número CAS: 124882-74-2