Print…
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,6-Dichloropicolinonitrile
OR947771-1G OR947771-250MG
APOSOR947771-1GEA 77 EUR
APOSOR947771-1G APOSOR947771-250MG
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
2-Cyano-3,6-dichloropyridine
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00546824
Número CAS: 1702-18-7