Print…
Glycidyl methyl ether 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,2-Epoxy-3-methoxypropane
OR947696-25G OR947696-5G OR947696-1G
APOSOR947696-25GEA 0 EUR
APOSOR947696-25G APOSOR947696-5G APOSOR947696-1G
Glycidyl methyl ether 90%
Glycidyl methyl ether
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005140
Número CAS: 930-37-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III