Print…
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR947188-1G OR947188-5G
APOSOR947188-1GEA 63.8 EUR
APOSOR947188-1G APOSOR947188-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684314
Número CAS: 52898-49-4