N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR947188-1G
OR947188-5G
APOSOR947188-1GEA
63.8
EUR
APOSOR947188-1G
APOSOR947188-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Fórmula:
C₁₀H₁₃NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02684314 Número CAS: 52898-49-4 |