Print…
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9470-1G OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA 134 EUR
APOSOR9470-1G APOSOR9470-5G
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BClNO₃
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08235077
Número CAS: 874460-03-4