Print…
Ethyl (2-aminophenyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946796-1G OR946796-250MG
APOSOR946796-1GEA 348 EUR
APOSOR946796-1G APOSOR946796-250MG
Ethyl (2-aminophenyl)acetate 95%
Ethyl (2-aminophenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 64460-85-1