Print…
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946666-1G OR946666-250MG
APOSOR946666-1GEA 98.6 EUR
APOSOR946666-1G APOSOR946666-250MG
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine
Fórmula: C₇H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845713
Número CAS: 97421-13-1