Print…
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946543-1G OR946543-250MG
APOSOR946543-1GEA 0 EUR
APOSOR946543-1G APOSOR946543-250MG
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203485
Número CAS: 4160-61-6