Print…
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946386-1G OR946386-5G
APOSOR946386-1GEA 290 EUR
APOSOR946386-1G APOSOR946386-5G
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₃
Peso Molecular: 185.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04989720
Número CAS: 43094-86-6