Print…
3-Bromo-4-methylthiophene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9461-1G OR9461-25G OR9461-5G
APOSOR9461-1GEA 40.8 EUR
APOSOR9461-1G APOSOR9461-25G APOSOR9461-5G
3-Bromo-4-methylthiophene 97%
3-Bromo-4-methylthiophene
Fórmula: C₅H₅BrS
Ponto de ebulição: 179…183 °C
Densidade: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00130084
Número CAS: 30318-99-1