Print…
2-Nitroimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9460-5G OR9460-1G
APOSOR9460-5GEA 0 EUR
APOSOR9460-5G APOSOR9460-1G
2-Nitroimidazole 97%
2-Nitroimidazole
Fórmula: C₃H₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005185
Número CAS: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III