Print…
1,2-Cyclopentane diformic anhydride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR945919-1G OR945919-5G
APOSOR945919-1GEA 65.4 EUR
APOSOR945919-1G APOSOR945919-5G
1,2-Cyclopentane diformic anhydride 98%
1,2-Cyclopentane diformic anhydride
Fórmula: C₇H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 5763-49-5