Print…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR945825-1G OR945825-250MG
APOSOR945825-1GEA 183 EUR
APOSOR945825-1G APOSOR945825-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fórmula: C₆H₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04969708
Número CAS: 856860-16-7