Print…
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR945783-1G OR945783-5G
APOSOR945783-1GEA 261 EUR
APOSOR945783-1G APOSOR945783-5G
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08559008
Número CAS: 1036733-11-5