Print…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR9457-100G OR9457-500G OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA 36.4 EUR
APOSOR9457-100G APOSOR9457-500G APOSOR9457-1KG
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Grau técnico
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃Br
Ponto de ebulição: 228…232 °C
Ponto de Fusão: 13…16 °C
Densidade: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000108
Número CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2