Print…
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9454-5G OR9454-1G OR9454-25G
APOSOR9454-5GEA 0 EUR
APOSOR9454-5G APOSOR9454-1G APOSOR9454-25G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258966
Número CAS: 87199-14-2