Print…
3-Phenyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9451-1G OR9451-5G OR9451-25G
APOSOR9451-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9451-1G APOSOR9451-5G APOSOR9451-25G
3-Phenyl-1H-pyrazole
3-Phenyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₈N₂
Ponto de ebulição: 314 °C
Ponto de Fusão: 75…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159654
Número CAS: 2458-26-6