Print…
4-Amino-6-chloro-1H-indazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR945030-100MG OR945030-250MG OR945030-1G
APOSOR945030-100MGEA 36.4 EUR
APOSOR945030-100MG APOSOR945030-250MG APOSOR945030-1G
4-Amino-6-chloro-1H-indazole 95+%
4-Amino-6-chloro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781370
Número CAS: 885519-32-4