Print…
4-Methylnicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9450-1G OR9450-25G OR9450-5G
APOSOR9450-1GEA 0 EUR
APOSOR9450-1G APOSOR9450-25G APOSOR9450-5G
4-Methylnicotinic acid
4-Methylnicotinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 214…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128869
Número CAS: 3222-50-2