Print…
4-Nitro-2-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9449-1G OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA 46.6 EUR
APOSOR9449-1G APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095077
Número CAS: 13508-96-8