Print…
Monobenzyl malonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(benzyloxy)-3-oxopropanoic acid, 2-((Benzyloxy)carbonyl)acetic acid, malonic acid monobenzyl ester
OR944575-10G OR944575-1G OR944575-5G
APOSOR944575-10GEA 88.6 EUR
APOSOR944575-10G APOSOR944575-1G APOSOR944575-5G
Monobenzyl malonate 95%
Monobenzyl malonate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.186 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00138132
Número CAS: 40204-26-0