Print…
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(Chloromethyl)oxazolidin-2-one
OR944569-25G OR944569-5G
APOSOR944569-25GEA 265 EUR
APOSOR944569-25G APOSOR944569-5G
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone 95%
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₄H₆ClNO₂
Peso Molecular: 135.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005269
Número CAS: 22625-57-6