Print…
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR944559-1G OR944559-250MG
APOSOR944559-1GEA 647 EUR
APOSOR944559-1G APOSOR944559-250MG
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol 95%
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 54014-02-7