Print…
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943567-1G OR943567-250MG OR943567-5G
APOSOR943567-1GEA 136 EUR
APOSOR943567-1G APOSOR943567-250MG APOSOR943567-5G
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide 95%
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide
Fórmula: C₇H₁₂ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00297016
Número CAS: 125674-23-9