Print…
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
OR943554-1G OR943554-250MG
APOSOR943554-1GEA 85.7 EUR
APOSOR943554-1G APOSOR943554-250MG
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Fórmula: C₆H₁₀ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00169064
Número CAS: 51333-90-5