Print…
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR943527-1G OR943527-250MG OR943527-5G
APOSOR943527-1GEA 0 EUR
APOSOR943527-1G APOSOR943527-250MG APOSOR943527-5G
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid
Fórmula: C₅H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036053
Número CAS: 32089-46-6