3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943518-1G
OR943518-250MG
APOSOR943518-1GEA
0
EUR
APOSOR943518-1G
APOSOR943518-250MG
3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
3-Azaspiro[5.5]undecane
Fórmula:
C₁₀H₁₉N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011572 Número CAS: 180-44-9 |