Print…
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
OR943413-500MG OR943413-5G
APOSOR943413-500MGEA 0 EUR
APOSOR943413-500MG APOSOR943413-5G
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Fórmula: C₇H₈O₃S
Peso Molecular: 172.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11045357
Número CAS: 146796-02-3