Print…
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1’-Boc-[1,4’-bipiperidine]-4-carboxylicacid, 1-Boc-4-(4-carboxy-1-piperidinyl)-piperidine, 1'-(tert-Butoxycarbonyl)-[1,4'-bipiperidine]-4-carboxylic acid
OR943389-1G OR943389-250MG OR943389-500MG
APOSOR943389-1GEA 783 EUR
APOSOR943389-1G APOSOR943389-250MG APOSOR943389-500MG
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₆H₂₈N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06408960
Número CAS: 201810-59-5