Print…
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Isopropylthiazole-4-carboxylic acid
OR943371-1G OR943371-250MG
APOSOR943371-1GEA 66.7 EUR
APOSOR943371-1G APOSOR943371-250MG
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Peso Molecular: 171.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09055228
Número CAS: 234445-61-5