Print…
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Oxydibenzeneboronic acid, (Oxybis(4,1-phenylene))diboronic acid
OR9433-250MG OR9433-1G
APOSOR9433-250MGEA 255 EUR
APOSOR9433-250MG APOSOR9433-1G
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂B₂O₅
Peso Molecular: 257.84 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00433207
Número CAS: 19014-29-0