Print…
3-Methoxysalicyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyphenol, 2-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 2-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)anisole
OR943121-25G OR943121-5G
APOSOR943121-25GEA 148 EUR
APOSOR943121-25G APOSOR943121-5G
3-Methoxysalicyl alcohol 95%
3-Methoxysalicyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008362
Número CAS: 4383-05-5