Print…
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9431-1G OR9431-250MG OR9431-100MG
APOSOR9431-1GEA 440 EUR
APOSOR9431-1G APOSOR9431-250MG APOSOR9431-100MG
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 202.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665957
Número CAS: 959574-98-2