Print…
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943010-1G OR943010-5G
APOSOR943010-1GEA 88.6 EUR
APOSOR943010-1G APOSOR943010-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03848205
Número CAS: 59908-47-3