Print…
2-Methylanisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
OR9430-250G OR9430-50G
APOSOR9430-250GEA 207 EUR
APOSOR9430-250G APOSOR9430-50G
2-Methylanisole 99%
2-Methylanisole
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 170…172 °C
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008373
Número CAS: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III