Print…
4-Nitro-1-naphthol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR942971-1G OR942971-5G
APOSOR942971-1GEA 0 EUR
APOSOR942971-1G APOSOR942971-5G
4-Nitro-1-naphthol 95%
4-Nitro-1-naphthol
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179392
Número CAS: 605-62-9