Print…
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR942676-1G OR942676-250MG
APOSOR942676-1GEA 632 EUR
APOSOR942676-1G APOSOR942676-250MG
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 446286-92-6