Print…
6-tert-Butyl-o-cresol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(tert-Butyl)-6-methylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol
OR942617-25G OR942617-100G OR942617-500G
APOSOR942617-25GEA 132 EUR
APOSOR942617-25G APOSOR942617-100G APOSOR942617-500G
6-tert-Butyl-o-cresol 95%
6-tert-Butyl-o-cresol
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Peso Molecular: 164,25
Ponto de ebulição: 227
Densidade: 0.967
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002239
Número CAS: 2219-82-1