Print…
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR942426-1G OR942426-5G
APOSOR942426-1GEA 364 EUR
APOSOR942426-1G APOSOR942426-5G
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
3-Methylthioazetidine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₀ClNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015916
Número CAS: 179337-60-1