Print…
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione
OR942282-100G OR942282-25G
APOSOR942282-100GEA 104 EUR
APOSOR942282-100G APOSOR942282-25G
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040292
Número CAS: 1010-26-0