Print…
2-Vinylphenyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Acetoxystyrene, Acetic Acid 2-Vinylphenyl Ester
OR942180-1G OR942180-250MG
APOSOR942180-1GEA 95.7 EUR
APOSOR942180-1G APOSOR942180-250MG
2-Vinylphenyl acetate 95%
2-Vinylphenyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093430
Número CAS: 63600-35-1