Print…
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-amine
OR942168-1G OR942168-250MG
APOSOR942168-1GEA 190 EUR
APOSOR942168-1G APOSOR942168-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09764050
Número CAS: 26530-93-8