Print…
2-Methyl-5-propionylfuran 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR942057-1G OR942057-25G OR942057-5G
APOSOR942057-1GEA 0 EUR
APOSOR942057-1G APOSOR942057-25G APOSOR942057-5G
2-Methyl-5-propionylfuran 95%
2-Methyl-5-propionylfuran
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053142
Número CAS: 10599-69-6