Print…
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9418-1G OR9418-10G OR9418-5G
APOSOR9418-1GEA 114 EUR
APOSOR9418-1G APOSOR9418-10G APOSOR9418-5G
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₄BNO₄S
Ponto de Fusão: 127…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07783851
Número CAS: 871329-61-2