Print…
2-Biphenylyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR941696-5G OR941696-25G
APOSOR941696-5GEA 0 EUR
APOSOR941696-5G APOSOR941696-25G
2-Biphenylyl isocyanate 95%
2-Biphenylyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₁₃H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037087
Número CAS: 17337-13-2