Print…
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Ethyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-[(N-Ethyl-N-methylamino)carbonyl]benzeneboronic acid
OR9416-1G OR9416-5G
APOSOR9416-1GEA 141 EUR
APOSOR9416-1G APOSOR9416-5G
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₄BNO₃
Ponto de Fusão: 73…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08056369
Número CAS: 871333-07-2