Print…
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR941476-1G OR941476-25G OR941476-5G
APOSOR941476-1GEA 58 EUR
APOSOR941476-1G APOSOR941476-25G APOSOR941476-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Diethyl 2-oxobutanedioate
Fórmula: C₈H₁₂O₅
Ponto de ebulição: 87 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00511083
Número CAS: 108-56-5