Print…
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9411-1G OR9411-250MG
APOSOR9411-1GEA 27.7 EUR
APOSOR9411-1G APOSOR9411-250MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Fórmula: C₁₀H₁₀BrN
Peso Molecular: 224.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684219
Número CAS: 101184-73-0