Print…
2,5-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)-1,4-dimethoxybenzene
OR940864-1G OR940864-5G
APOSOR940864-1GEA 109 EUR
APOSOR940864-1G APOSOR940864-5G
2,5-Dimethoxybenzyl chloride 95%
2,5-Dimethoxybenzyl chloride
Fórmula: C₉H₁₁ClO₂
Peso Molecular: 186.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092195
Número CAS: 3840-27-5