Print…
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl indoline-2-carboxylate, Indoline-2-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR940768-1G OR940768-5G
APOSOR940768-1GEA 66.7 EUR
APOSOR940768-1G APOSOR940768-5G
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797114
Número CAS: 50501-07-0